Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs à usage général TSG - Emballage carton
Les réfrigérateurs à usage général de la série TSG sont conçus avec les performances, la sécurité et les caractéristiques de qualité que vous attendez de Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ TSG700RESBV
Description
Les réfrigérateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en pensant à vos besoins. La série TSG est idéale pour les demandes les plus exigeantes d’une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels qui stockent des réactifs, des milieux, des protéines et des échantillons utilisés quotidiennement dans le laboratoire.
Les réfrigérateurs à usage général de la série TSG sont conçus en pensant à votre laboratoire, ce qui permet d’associer les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.
- Large gamme de tailles allant de 400 L à la double porte de 1 500 L
- Portes en verre (triple volet) et portes pleines
- Fonctionnement silencieux < 50 dBA
- Intérieur et extérieur peints en blanc
- Dégivrage adaptatif
- Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
- Émission de chaleur faible
- Port d’accès arrière
- Verrou à clé
- LED sans mercure
- Réfrigérants hydrocarbures verts
- Contact pour report d’alarme à distance
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire à usage général série TSG | |
2°C à 10°C | |
R290 | |
1 | |
30 kg | |
Acier peint | |
Oui | |
1 port d’accès arrière | |
Dégivrage adaptatif | |
Alarme | |
Compatible avec Smart-Vue Pro | |
855 x 750 x 2085 mm | |
230 V | |
50 Hz | |
165 kg |
700 L | |
+5°C | |
Solide | |
4 réglages | |
Acier peint | |
CE | |
Microprocesseur numérique | |
36 mois | |
En boîte | |
Serrure à clé | |
686 x 600 x 1505 mm | |
UE | |
230 V, 50 Hz | |
Écoénergétique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Accessoires et services
-
Unity Lab Services™ Programme d’entretien Total Care pour l... Total Care plan for Lab Fridge & Freezer... Code produit: 17250444
1241.00€ / 1 pièce -
Unity Lab Services™ Programmes d’entretien Tech Direct pour... Tech Direct plan for Lab Fridge & Freeze... Code produit: 17270424
465.00€ / 1 pièce -
Unity Lab Services™ Garantie Total Care pour les réfrigérat... Total Care Warranty for Lab Fridge & Fre... Code produit: 17280404
465.00€ / 1 pièce -
Unity Lab Services™ Plan d’extension de garantie pour réfri... Extended Warranty Service Plan for Lab F... Code produit: 17345080
1034.00€ / 1 pièce -
Unity Lab Services™ Cold Storage Equipment Requalification ... Requalification Service Cold Storage (fr... Code produit: 30178681
1950.00€ / 1 unité