missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Congélateurs-armoires séries TSE à ultra-basse température de -86°C

Optez pour une protection des échantillons optimale pour les applications de -50°C à -86°C grâce à ces congélateurs conçus pour la protection de vos échantillons et la fiabilité au quotidien.


Description

Description

Optez pour une protection des échantillons optimale pour les applications de -50°C à -86°C grâce aux congélateurs-armoires Thermo Scientific™ TSE à ultra-basse température de -86°C, conçus pour la protection de vos échantillons et la fiabilité au quotidien.

Caractéristiques principales
  • Contrôles par microprocesseur : panneau de contrôle centralisé, à hauteur des yeux, comprenant des systèmes de commande et de surveillance à microprocesseur, qui assure un accès et une lecture aisés de l’intégralité des commandes et des affichages
  • Système de réfrigération de pointe : meilleure régulation de la température et capacité frigorifique accrue pour des échantillons à température plus stable
  • Ports d’accès de 25 mm (1 in) : permettent d’utiliser des sondes ou des instruments externes
  • Portes intérieures sécurisées : quatre portes intérieures qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après fermeture des portes
  • Manipulation d’une seule main : poignée de porte ergonomique avec serrure à clé intégrée, facile à utiliser et compatible avec un cadenas
Structure
  • Armoires robustes en acier laminé à froid : recouvertes d’un revêtement pulvérisé offrant une surface extérieure uniforme qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
  • Intérieur en acier inoxydable
  • Isolation en mousse de polyuréthane expansée de 12,7 cm (5 in) : réduit la consommation d’énergie, maintient le point de consigne de la température et, associée à un joint d’étanchéité à trois points de contact, maintient le froid plus longtemps en cas d’ouverture de la porte
Caractéristiques en option
  • Système de secours CO2 ou LN2 en option : choix de systèmes de secours de sécurité CO2 ou LN2 pour une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
  • Enregistreur graphique en option : enregistreur graphique intégré en option pouvant être installé au niveau des yeux sur les modèles TSE -86°C
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Thermo Scientific™ Congélateurs-armoires séries TSE à ultra-basse température de -86°C

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis