Learn More
Tryptophol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif pour la préparation d’inhibiteurs du domaine C-terminal de l’ARN polymérase II et de leurs activités antitumorales, d’agents anti-VIH-1, d’inhibiteurs d’interactions protéino-protéiques, d’agonistes partiels du récepteur de sérotonine 5-HT1A, de sécrétagogues d’hormones de croissance, d’inhibiteurs du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), de ligands de récepteurs d’adénosine A2B, d’inhibiteurs potentiels de détoxification de phytoalexine brassinine de crucifères, d’inhibiteurs de l’interleukine et d’inhibiteurs de l’acétyl cholinestérase à deux sites de liaison.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol donne une turbidité très faible. Soluble dans l’eau à 25°C 2749 mg/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme réactif pour la préparation d’inhibiteurs du domaine C-terminal de l’ARN polymérase II et de leurs activités antitumorales, d’agents anti-VIH-1, d’inhibiteurs d’interactions protéino-protéiques, d’agonistes partiels du récepteur de sérotonine 5-HT1A, de sécrétagogues d’hormones de croissance, d’inhibiteurs du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), de ligands de récepteurs d’adénosine A2B, d’inhibiteurs potentiels de détoxification de phytoalexine brassinine de crucifères, d’inhibiteurs de l’interleukine et d’inhibiteurs de l’acétyl cholinestérase à deux sites de liaison.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol donne une turbidité très faible. Soluble dans l’eau à 25°C 2749 mg/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tryptophol |
Point de fusion | 56°C to 59°C |
Point d’ébullition | 174°C (2 mmHg) |
Point d’éclair | 255°C (491°F) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 125553 |
Merck Index | 14,9798 |
Poids de la formule | 161.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |