Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (en flacon)
Code produit. p-7114483
Click to view available options
Poids plein:
10,0 g + 0,3 g
100 à 101,5 g
100,0 à 101,5 g
100,0 g + 1,5 g
20,0 à 20,3 g
90 à 90,5 g
Conditionnement:
10 pièces
24 pièces
Code produit. 15622129
Marque: Thermo Scientific™ BO0282M
Cultivez une grande variété de microorganismes à l’aide de ce milieu dans des flacons prêts à l’emploi pratiques.
Cultivez de nombreux microorganismes grâce au milieu à base de bouillon tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prêt à l’emploi. Ce milieu polyvalent, contenant deux peptones, est adapté à la culture des bactéries aérobies et anaérobies. Il est spécifié dans la pharmacopée internationale1,2,3,4 et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un vaste éventail d’organismes.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Straw
Contenu et stockage 2°C to 25°C
Format 100 mL DIN bottle
Origine de la fabrication United Kingdom
Type de produit Microbiology Media
Poids plein 100 à 101,5 g
Type d’emballage 10 DIN bottles with injectable closures in a box.
Quantité 10/Pk.