Learn More
Trypsine 1-250 issue de pancréas de porc, MP Biomedicals, LLC
97.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
20 g
Conditionnement:
Verre
Description
- La concentration de trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellule et de l’âge de la culture
- La désignation 1:250 indique l’activité tryptique basée sur des tests normalisés
- Ce ratio indique qu’une partie de la trypsine digèrera 250 parties de caséine dans le dosage d’activité USP
- La trypsine est composée de deux sous-unités : la trypsine a et la trypsine b. La trypsine a est composée de deux chaînes peptidiques et la trypsine b est composée d’une seule chaîne
- La trypsine est utilisée pour remettre en suspension les cellules adhérant à la paroi de la boîte de culture cellulaire pendant le processus de récolte des cellules
- La trypsine peut également être utilisée pour dissocier des cellules disséquées
- La trypsine peut être utilisée pour décomposer la caséine dans le lait maternel
- La trypsine est couramment utilisée dans la recherche biologique pendant les expériences protéomiques afin de digérer les protéines en peptides pour l’analyse par spectrométrie de masse
- La trypsine peut également être utilisée pour dissoudre le sang coagulé dans sa forme microbienne et traiter l’inflammation sous sa forme pancréatique
- Une unité de trypsine USP est l’activité entraînant un changement d’absorbance de 0,003 par minute dans les conditions spécifiées
Spécification
CAS | 9002-07-7 |
Couleur | Blanc |
pH | ∼8.0 |
Conditionnement | Verre |
Formule moléculaire | C35H47N7O10 |
Quantité | 20 g |
Synonyme | tryptase, trypsin, tryptase from human lung, tryptase from human lung, buffered aqueous solution, ≥5 units/mg protein, acetic acid; tert-butyl n-2s-1-2s-1-2s-5-diaminomethylideneamino-1-5-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-1-oxopentan-2-yl amino-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate |
Clé InChI | WGWZNYKOUXOZTC-UHFFFAOYNA-N |
Poids moléculaire (g/mol) | 725.80 |
CID PubChem | 5311489 |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Trypsin, 1-250
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementations locales/ régionales / nationales / internationales..
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: trypsin