Learn More
Gibco™ Trypsine (0,25 %), rouge de phénol
Trypsine (0,25 %), rouge de phénol
22.49€ - 414.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | –5 à –20°C |
Type de cellule | Cellules de mammifères |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11520626
|
Gibco™
25050014 |
100 mL |
22.49€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11530626
|
Gibco™
25050030 |
20 x 100 mL |
414.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les solutions de trypsine Gibco™ sont composées de poudre de trypsine— à savoir un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin. En raison de son pouvoir digestif, il est souvent utilisé pour la dissociation des cellules, durant le passage des cultures cellulaires de routine et la dissociation de tissus primaires. Nous proposons une variété de formulations de trypsine Gibco™ et de réactifs TrypLE™ sans produits d’origine animale qui présentent les caractéristiques suivantes :Test de qualité
Les solutions de trypsine Gibco™ sont testées afin de vérifier leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances. De plus, avant la fabrication, les matières premières sont soumises à une vérification de l’absence d’irradiation par faisceau électronique et de contamination par endotoxine, mycoplasme, bactéries, champignons et virus, ainsi qu’à plusieurs essais d’activité, à une analyse des cendres et à une analyse de l’humidité.
Traçabilité documentée
Nous pouvons fournir une documentation détaillée pour satisfaire vos besoins réglementaires. Les informations sur la trypsine Gibco™ comprennent la traçabilité du lot, les certificats d’origines animales, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Trypsine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons une solution trypsine identique à Gibco™ fabriquée sur notre site situé à Grand Island, New York : (15050-065). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
Cellules de mammifères | |
Liquide | |
Phenol Red | |
Culture de cellules de mammifères | |
Pancréas de porc |
–5 à –20°C | |
1 X | |
Réactif de dissociation de culture cellulaire | |
Sans EDTA | |
Usage exclusivement réservé à la recherche |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.