Learn More
Gibco™ Enzyme TrypLE™ Select (10X), sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076307
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
1 pièce
20 PCS
Code produit. 10272625
Marque: Gibco™ A1217701
Enzyme TrypLE™ Select (10 X), sans rouge de phénol
TrypLE™ Select est une enzyme recombinante exempte de composants d’origine animale, permettant de dissocier un vaste éventail de cellules de mammifère adhérentes, notamment : CHO, HEK 293, A529, kératinocytes primaires d’origine humaine et cellules souches embryonnaires. Nous proposons une variété de formulations TrypLE™ pour une gamme d’applications de culture cellulaire.
Par rapport à la trypsine et à d’autres réactifs de dissociation, la solution Gibco™ TrypLE™ Select est :
Douce sur les cellules : maintient la santé cellulaire pour des résultats reproductibles
Stable à température ambiante : pratique à utiliser
Facile à utiliser : sert de substitut directement dans les protocoles existants, sans inactivation requise
À origine animale libre (AOF) : pure, cohérente et efficace
Cette TrypLE™ Select est modifiée comme suit :
Avec
• EDTA
Sans
• Rouge de phénol
La formulation des solutions de trypLE™ est disponible, bien que nous gardions la concentration enzymatique confidentielle.
Douce sur les cellules
TrypLE™ Select, comme la trypsine, clive les liaisons peptidiques sur les côtés d’extrémité carboxylique de la lysine et de l’arginine. L’exceptionnelle pureté de la TrypLE™ Select augmente néanmoins la spécificité grâce à l’action d’une seule enzyme. Cela réduit les dommages causés par le clivage de plusieurs enzymes dans la trypsine et d’autres extraits.
Stable à température ambiante
Le TrypLE™ Select est stable à température ambiante et prêt à l’emploi. Les réactifs de dissociation cellulaire TrypLE™ Select restent stables pendant 24 mois à température ambiante ou 2 à 8°C, ce qui facilite et rend pratique le stockage et la manipulation.
Facile à utiliser
Le TrypLE™ Select peut être substitué à la trypsine dans les protocoles existants. De plus, la dilution seule désactive le TrypLE™ Select, évitant ainsi la nécessité d’inhibiteurs de trypsine, tels que le SVF.
Sans composant d’origine animale (AOF)
Contrairement à la trypsine porcine et à d’autres enzymes, le TrypLE™ Select est exempt de composants d’origine animale et est formulé sur des équipements dédiés sans composant d’origine animale.
Utilisation prévue du produit
Destiné à des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Les clients utilisant Gibco™ TrypLE™ Select dans un procédé de fabrication, qui doivent se soumettre à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer notre fichier maître de médicaments (DMF) de type II.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Gibco™ TrypLE™ Select est fabriquée sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.
Les formes concentrées de TrypLE™ peuvent être diluées aseptiquement à 1x à l’aide d’une solution saline équilibrée contenant 1 mM d’EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C.
Conditions de stockage alternatives : 2 à 8°C ou -5 à -20°C.
Conditions d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication.
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 10X
Type de culture Culture de cellules adhérentes
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Sans additif Sans rouge de phénol
Concept écologique Emballage durable et économe en énergie
Sels inorganiques Pas de calcium, magnésium, phosphate de sodium
Osmolalité 270 à 320 mOsm / kg
pH 6,9 à 7,4
Gamme de produits Gibco
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Quantité 100 mL
Remarques Stable à température ambiante
Conditions d’expédition Température ambiante
Source Aucun composant d’origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.