Learn More
Tropolone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276913
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-75-5
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00004158
Clé InChI MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
CID PubChem 10789
ChEBI CHEBI:79966
Nom IUPAC 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-triène-1-one
SMILES C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropolone
Point de fusion 50.0°C to 54.0°C
Couleur Beige / crème à blanc
Point d’ébullition 115.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9963
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tropolone