Learn More
Novus Biologicals™ Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic
Code produit. 18297533 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 18297533
Marque: Novus Biologicals™ NBP262760
Antibiotique à large spectre
Molecular Weight: 212.3
PubChem ID: 44632924
Application Notes: May be dissolved in DMSO (5 mg/mL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 750590-18-2
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
À utiliser avec (application) Orange Powder. May be Dissolved in DMSO (5 mg/mL).
Pureté >98% (HPLC); NMR (conforms)
Quantité 1 mg
Source Synthetic
Cible Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic
Forme Poudre