Learn More
Tropisetron hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18772634
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent 5-HT3 antagonist; also α7 nAChR partial agonist
Potent, orally active 5-HT3 receptor antagonist. Antiemetic. Also partial agonist of α7 nAChR. Activates α7Q79G-GlyR chimeric ion channels (EC50 = 38 nM)
Identifiants chimiques
CAS 105826-92-4
Formule moléculaire C17H21ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 320.817
Clé InChI XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N
Synonyme sdz-ics 930
CID PubChem 71300439
Nom IUPAC [(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropisetron hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 320.82
Pourcentage de pureté >99%