Learn More
Tropine DL-tropate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Réduit les niveaux cérébraux d’acétylcholine
25.02€ - 342.71€
Identifiants chimiques
CAS | 51-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H23NO3 |
Synonyme | DL-Hyoscyamine ; Atropine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15466519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64677.14 |
25 g |
342.71€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64677.03 |
1 g |
25.02€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tropine DL-tropate is used as a reduces brain levels of acetylcholine, Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors, used in opthalmology to dilate the pupil and in efforts of resuscitation in the treatment of bradycardia and cardiac arrest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
51-55-8 | |
C17H23NO3 | |
DL-Hyoscyamine ; Atropine |
Spécification
Blanc | |
99% | |
C17H23NO3 | |
DL-Hyoscyamine ; Atropine | |
Réactif de transduction de signal | |
91260 | |
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1 | |
289.38 |
Réduit les niveaux cérébraux d’acétylcholine | |
51-55-8 | |
289,37g/mol | |
Sensible à la lumière | |
Poudre | |
RKUNBYITZUJHSG-UHFFFAOYNA-N | |
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-104-8
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only