Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeoline O
Code produit. 11378977
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11378977
Marque: Thermo Scientific Chemicals 038708.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-57-9
Formule moléculaire C12H10N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 317.271
Numéro MDL MFCD00007499
Clé InChI YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonyme Acid Orange 6; C.I. 14270
CID PubChem 87071197
Nom IUPAC Acide 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)hydrazinyl]benzènesulfonic ; sodium
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropaeolin O
Merck Index 14,9775
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol
Poids de la formule 316.27
Couleur Marron à orange
Quantité 2 g
Forme physique Poudre