Learn More
Trolox(R), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10454155
Trolox(R), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10454155
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10454155
Marque: Thermo Scientific Acros 218940010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53188-07-1
Formule moléculaire C14H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 250.29
Numéro MDL MFCD00006846
Clé InChI GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm
CID PubChem 40634
ChEBI CHEBI:82625
Nom IUPAC 6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthyl-3,4-dihydrochromène-2acide-carboxylique
SMILES CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trolox*
Note relative au nom 97%
Point de fusion 187.0°C to 194.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 18, V,7, 335
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Poids de la formule 250.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469003 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number218940050,218940010,218940250
Numéro de lotA0464280 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
Numéro de lotA0459690 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
Numéro de lotA0441514 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
Numéro de lotA0453509 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2023 Catalog Number218940050,218940010,218940250
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trolox
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Trolox(R), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >