Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot
Code produit. p-7224592
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
480 x 800 x 1 000 mm (général), 435 x 615 mm (plateau)
Hors tout 1 100 mm x 520 mm x 1020 mm ; plateau 504 mm x 910 mm
Hors tout 1 100 mm x 520 mm x 950 mm ; plateau 504 mm x 910 mm
Hors tout 480 mm x 800 mm x 950 mm ; plateau 435 mm x 615 mm
Couleur:
Gris clair
Noir
Nbre d’étagères:
2
3
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15548943
Marque: Multiroir Controlec™ 65007
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les chariots en plastique multi-usages Multiroir sont pratiques et fonctionnels, idéaux pour un usage général, le transport et le déplacement de plusieurs articles dans le laboratoire ou l’espace de travail.
  • Cadre en aluminium avec poignées à chaque extrémité
  • Disponible en format à deux ou trois plateaux
  • Sur roulettes pour une meilleure maniabilité
  • Disponible en gris clair ou en noir
Spécification
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) Hors tout 480 mm x 800 mm x 950 mm ; plateau 435 mm x 615 mm
Capacité de charge (métrique) 180 kg au total
Matériau Cadre en aluminium, plateaux en polypropylène
Nbre d’étagères 2
Matériau de l’étagère Polypropylène
Type de roue Roulettes bloquantes