Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot
Code produit. 15598933
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
480 x 800 x 1 000 mm (général), 435 x 615 mm (plateau)
Hors tout 1 100 mm x 520 mm x 1020 mm ; plateau 504 mm x 910 mm
Hors tout 1 100 mm x 520 mm x 950 mm ; plateau 504 mm x 910 mm
Hors tout 480 mm x 800 mm x 950 mm ; plateau 435 mm x 615 mm
Couleur:
Gris clair
Noir
Nbre d’étagères:
2
3
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15598933
Marque: Multiroir Controlec™ 65002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chariots en plastique multi-usages Multiroir sont pratiques et fonctionnels, idéaux pour un usage général, le transport et le déplacement de plusieurs articles dans le laboratoire ou l’espace de travail.
  • Cadre en aluminium avec poignées à chaque extrémité
  • Disponible en format à deux ou trois plateaux
  • Sur roulettes pour une meilleure maniabilité
  • Disponible en gris clair ou en noir
Spezifikation
Couleur Gris clair
Dimensions (L x l x H) Hors tout 1 100 mm x 520 mm x 1020 mm ; plateau 504 mm x 910 mm
Capacité de charge (métrique) 80 kg/plateau, 250 kg en tout
Matériau Cadre en aluminium, plateaux en polypropylène
Nbre d’étagères 3
Matériau de l’étagère Polypropylène
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato