Learn More
Blanco™ Chariot de desserte
À utiliser pour le transport, le stockage temporaire et l’entreposage. Le chariot de desserte Blanco™ se caractérise par une conception très robuste et un acier inox de haute qualité pour le transport fiable de tous les matériaux chargés sur ce dernier. Léger et facile à manœuvrer, il possède des roulettes directrices synthétiques résistantes à la corrosion.
1300.00€ - 2005.00€
Spécification
Type de produit | Chariot |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN 18867-8 |
Description | Bords profilés arrondis profonds |
Hauteur (métrique) | 95 cm |
Comprend | Butoirs de roulettes, tapis amortisseur de bruit |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Nbre d’étagères | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Nbre d’étagères | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11977129
|
Blanco™
569768 |
70 x 50 x 95 cm | 3 | 13 kg |
1455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11952778
|
Blanco™
569774 |
100 x 65 x 95 cm | 3 | 20 kg |
2005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11992768
|
Blanco™
569769 |
90 x 60 x 95 cm | 2 | 15 kg |
1300.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11967129
|
Blanco™
569767 |
70 x 50 x 95 cm | 2 | 11 kg |
1414.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11902778
|
Blanco™
569770 |
90 x 60 x 95 cm | 3 | 18 kg |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Chariots à deux et trois étagères en plusieurs tailles pour une utilisation dans les cuisines professionnelles, le secteur de la restauration ou tout environnement de débarrassage, de service, de transport ou de stockage temporaire. Ces chariots à cadre rigide avec étagères soudées sont fabriqués en acier inox de qualité et peuvent supporter 120 kg de charge.
- Les bords recourbés, à profil profond et sans coins pointus maintiennent tout en place
- Les étagères soudées monobloc offrent un maximum de stabilité et de solidité
- Sous chaque étagère, un tapis à isolation acoustique et à absorption des vibrations sonores atténue le bruit de roulement
- Les roulettes directrices en PA et résistantes à la corrosion sont conformes à la norme DIN 18867-8
- Les rails de protection robustes sur les roulettes protègent contre les rayures et les éraflures
Spécification
Chariot | |
Bords profilés arrondis profonds | |
Butoirs de roulettes, tapis amortisseur de bruit | |
Acier inoxydable | |
12,5 cm de diamètre, synthétique, direction/pivotement |
DIN 18867-8 | |
95 cm | |
120 kg | |
4 |