Learn More
Blanco™ Chariot de desserte
Code produit. 11967129
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
70 x 50 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
100 x 65 x 95 cm
Nbre d’étagères:
2
3
Poids (métrique):
11 kg
13 kg
15 kg
18 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11967129
Marque: Blanco™ 569767
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour le transport, le stockage temporaire et l’entreposage. Le chariot de desserte Blanco™ se caractérise par une conception très robuste et un acier inox de haute qualité pour le transport fiable de tous les matériaux chargés sur ce dernier. Léger et facile à manœuvrer, il possède des roulettes directrices synthétiques résistantes à la corrosion.
Chariots à deux et trois étagères en plusieurs tailles pour une utilisation dans les cuisines professionnelles, le secteur de la restauration ou tout environnement de débarrassage, de service, de transport ou de stockage temporaire. Ces chariots à cadre rigide avec étagères soudées sont fabriqués en acier inox de qualité et peuvent supporter 120 kg de charge.
  • Les bords recourbés, à profil profond et sans coins pointus maintiennent tout en place
  • Les étagères soudées monobloc offrent un maximum de stabilité et de solidité
  • Sous chaque étagère, un tapis à isolation acoustique et à absorption des vibrations sonores atténue le bruit de roulement
  • Les roulettes directrices en PA et résistantes à la corrosion sont conformes à la norme DIN 18867-8
  • Les rails de protection robustes sur les roulettes protègent contre les rayures et les éraflures
Spécification
Longueur (métrique) d’étagère 60 cm
Largeur (métrique) d’étagère 40 cm
Type de produit Chariot
Certifications/Conformité DIN 18867-8
Profondeur (métrique) 50 cm
Description Bords profilés arrondis profonds
Dimensions (L x l x H) 70 x 50 x 95 cm
Hauteur (métrique) 95 cm
Comprend Butoirs de roulettes, tapis amortisseur de bruit
Longueur (métrique) 70 cm
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Acier inoxydable
Nbre de roulettes 4
Nbre d’étagères 2
Poids (métrique) 11 kg
Type de roue 12,5 cm de diamètre, synthétique, direction/pivotement