Learn More
Blanco™ Chariot de desserte
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
100 x 65 x 95 cm
70 x 50 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
Nbre d’étagères:
2
3
Poids (métrique):
11 kg
13 kg
15 kg
18 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Chariots à deux et trois étagères en plusieurs tailles pour une utilisation dans les cuisines professionnelles, le secteur de la restauration ou tout environnement de débarrassage, de service, de transport ou de stockage temporaire. Ces chariots à cadre rigide avec étagères soudées sont fabriqués en acier inox de qualité et peuvent supporter 120 kg de charge.
- Les bords recourbés, à profil profond et sans coins pointus maintiennent tout en place
- Les étagères soudées monobloc offrent un maximum de stabilité et de solidité
- Sous chaque étagère, un tapis à isolation acoustique et à absorption des vibrations sonores atténue le bruit de roulement
- Les roulettes directrices en PA et résistantes à la corrosion sont conformes à la norme DIN 18867-8
- Les rails de protection robustes sur les roulettes protègent contre les rayures et les éraflures
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) d’étagère | 80 cm |
| Largeur (métrique) d’étagère | 50 cm |
| Type de produit | Chariot |
| Certifications/Conformité | DIN 18867-8 |
| Profondeur (métrique) | 60 cm |
| Description | Bords profilés arrondis profonds |
| Dimensions (L x l x H) | 90 x 60 x 95 cm |
| Hauteur (métrique) | 95 cm |
| Comprend | Butoirs de roulettes, tapis amortisseur de bruit |
| Longueur (métrique) | 90 cm |
| Afficher plus |