Learn More
Triton™ X-100, ACROS Organics™
Code produit. p-3759154 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
EcoSafPak™
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10591461
Marque: Thermo Scientific Acros 215682500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Éther octylphénylique de polyoxyéthylène(10)
CID PubChem 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton™ X-100
Point d’ébullition 270.0°C
Point de fusion 6.0°C
Densité 1.0670 g/ml
Quantité 250 ml
Point d’éclair 274°C
Conditionnement Bouteille en verre
Indice de réfraction 1.4900 à 1.4920
Gravité spécifique 1.067
Viscosité 240 mPa.s (25°C)
Numéro UN 3082
Merck Index 15, 6850
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans le toluène, le xylène, le trichloroéthylène, l’éthylène glycol, l’éther éthylique, l’alcool éthylique, l’alcool isopropylique, le dichlorure d’éthylène et la plupart des autres solvants, insoluble dans le kérosène, les esprits minéraux.
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol
Poids de la formule 646.85
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton X-105
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.