Learn More
Thermo Scientific™ Solution de détergent Triton™ X-100 Surfact-Amps™
La solution de détergent Triton X-100 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié qui est stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 28314
Description
La solution de détergent Triton X-100 Sufact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution de détergent Triton™ X-100 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le Triton X-100 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou dans d’autres solutions conçues pour extraire et solubiliser des protéines.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensio-actifs sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
Triton X-100 – un détergent non ionique à utiliser dans diverses méthodes protéiques
Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
- Poids moléculaire : 647
- Classe de détergent : Non ionique
- Nombre d'agrégation : 140
- Poids moléculaire micellaire : 90 000
- Concentration micellaire critique (CMC) : 0,24 mM (0,0155 %, p/v)
- Point de trouble : 64°C
- Dialysable : Non
Spécification
Détergent | |
Liquide | |
Solution détergente |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C. | |
Surfact-Amps™, Triton™ | |
6 x 10 mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Poly(oxy-1,2-ethanediyl),
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%