Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase Code produit.: 10287923
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase
Code produit. 10287923
250 mL, 250 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL, 100 ml
250 mL, 250 ml
Type d’emballage:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10287923
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327372500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Synonyme Éther de polyéthylèneglycol mono [4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényle]
Spécification
Doser 0,98
Nom chimique ou matériau Triton™ X-100
Couleur Sans désignation
Densité 1,0670 g/ml
Quantité 250 mL, 250 ml
Poids de la formule 646,85
Numéro MDL MFCD00132505
Point de fusion 6,0°C
Type d’emballage Flacon en verre
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
pH 6 à 8 (5 % solution aqueuse)
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Pureté 98 %, biologie moléculaire
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans le toluène, le xylène, le trichloroéthylène, l’éthylène glycol, l’éther éthylique, l’alcool éthylique, l’alcool isopropylique, le dichlorure d’éthylène et la plupart des autres solvants, insoluble dans le kérosène, les esprits minéraux.
Forme Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462098 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number327371000,327372500
Numéro de lotA0462952 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2024 Catalog Number327371000,327372500
Numéro de lotA0459998 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/05/2024 Catalog Number327371000,327372500
Numéro de lotA0453732 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2024 Catalog Number327371000,327372500
Numéro de lotA0452294 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number327371000,327372500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton X-100
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triton X-100
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase >