Learn More
Phosphate tritolylique, mélange d’isomères, ortho-isomères <1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448017
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11448017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17433.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P
Tritolyl phosphate, mixture of isomers is used as plasticizer in nitrocellulose, acrylate lacquers, and in polyvinyl chloride. It is a fire retardant for plastics and rubbers. air filter medium, solvent mixtures and heat exchange medium. It is employed as a gasoline additive and as a lead scavenger for tetraethyllead. Further, it acts as a solvent for extraction, especially for nitrocellulose and polymers. In addition to this, it is used for the waterproofing of materials, an antiwear and extreme pressure additive in lubricants and hydraulic fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tritolyl phosphate, mélange d’isomères, est utilisé comme plastifiant dans la nitrocellulose, les laques acrylates et dans le chlorure de polyvinyle. Il s’agit d’un produit ignifuge pour les plastiques et les caoutchoucs. Milieu de filtration d’air, mélanges de solvants et milieu d’échange thermique. Il est utilisé comme additif pour l’essence et comme piégeur de plomb pour le tétraéthylplomb. De plus, il agit comme un solvant pour l’extraction, en particulier pour la nitrocellulose et les polymères. En outre, il est utilisé pour l’étanchéité des matériaux, un antiusure et un additif extrême pression dans les lubrifiants et les liquides hydrauliques.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, l’acide sulfurique, les caustiques, l’ammoniac, les aminés aliphatiques, les alcanolamines, les isocyanates, les oxydes d’alkylène, l’épichlorhydrine et le nitrométhane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330-78-5
Formule moléculaire C21H21O4P
Numéro MDL MFCD02102116
Synonyme Tricresyl phosphate; TCP
Specifications
Nom chimique ou matériau Tritolyl phosphate
Note relative au nom mixture of isomers, ortho-isomers <1%
Densité 1.167
Point d’ébullition 265°C (10 mmHg)
Point d’éclair 250°C (482°F)
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3C6H4O)3P=O
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2574
Merck Index 14,9763
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 368.37
Pourcentage de pureté 98%