Learn More
Tris(triméthylsilyloxy)éthylène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10259463
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 69097-20-7
Formule moléculaire C11H28O3Si3
Poids moléculaire (g/mol) 292.60
Numéro MDL MFCD00011641
Clé InChI FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene
CID PubChem 553067
Nom IUPAC 1,2-bis(triméthylsilyloxy)éthénoxy-triméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8850g/mL
Point d’ébullition 90.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4220
Quantité 1 g
Fieser 08,523; 09,512
Gravité spécifique 0.885
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 292.59
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.