Learn More
Tampon de migration Tris SDS PAGE, FASTRun, 10X
Compatible avec la chimie Tris-Glycine SDS (SDS-PAGE), que vous achetiez des gels préfabriqués ou que vous versez vos propres gels de polyacrylamide (PYO)
87.89€ - 112.00€
Spécification
CAS 151-21-3
Couleur Incolore à jaune
Plage de pH 7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C)
Forme Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15596006
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP881-500
500mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15586006
Afficher les documents
Fisher Bioreagents
BP881-1
1L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Diminuez le temps que vous passez à attendre que vos gels SDS PAGE finissent par plus de 70 % tout en fournissant une clarté comparable ou meilleure sur les tampons traditionnels
  • La nouvelle chimie des tampons vous offre une meilleure résolution, nécessitant ainsi moins de compositions de gel TG pour résoudre complètement une protéine.
Spécification
Spécification
151-21-3
Incolore à jaune
7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C)
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Fast Run Tris SDS PAGE Running Buffer, 10X