Learn More
Tris, PlusOne™, Cytiva
Click to view available options
Quantité:
500 g
Description
- Qualifié pour l’électrophorèse 2-D.
- Tris (tris[hydroxyméthyl] aminométhane)
- Prépare le tampon avec une plage de pH entre 7,2 et 9,0.
- Utilisé en PAGE et séquençage
- Insoluble dans l’eau froide et l’eau chaude, méthanol
- Solide Forme physique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris |
Note relative au nom | Suitable for preparing electrophoresis buffer in the range 7.2 to 9.0 |
CAS | 77-86-1 |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8 to 100.1% |
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Synonyme | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Afficher plus |
Safety and Handling
Signal Word
- ||Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction