Learn More
Tris(hydroxyméthyl)méthylamine, Tampon Tris 99+ %, Extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Description
Tris(hydroxyméthyl)méthylamine, Tampon Tris, 99 % et +, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
Point de fusion | 168.5°C |
Point d’ébullition | 219°C |
Couleur | Blanc |
pH | 10.4 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 250 g |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Poids de la formule | 121.14g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tris(hydroxyméthyl)méthylamine, Tampon Tris 99+ %, Extra pur, SLR, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu