Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Molecular Biology Grade, Serva Electrophoresis™
Code produit. 11403163
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11403163
Marque: Serva Electrophoresis 3718603
Spécification
CAS 77-86-1
Point de fusion 170°C
Couleur Blanc
Densité 1.35g/cm3
pH 10 to 11.5
Formule moléculaire C4H11NO3
Quantité 1 kg
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris buffer
Informations sur la solubilité 800g/L
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.