Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99+ %, pour la biochimie Code produit.: 10467720
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 10467720
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10467720
Marque: Thermo Scientific Chemicals 140500010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 % et plus , C4H11NO3, numéro CAS-77-86-1, 2-amino-2-hydroxyméthyle propane-1,3-diol, tham, tris, trisamine, base de tris, tampon de tris, tris hydroxyméthyle aminométhane, trizma, trométamol, trométhamine, 2,5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris baseAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Point de fusion >168.5°C
Couleur Blanc
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C4H11NO3
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 1 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466345 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog Number140500100,140500025,140500010,140505000
Numéro de lotA0466342 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog Number140500100,140500025,140500010,140505000
Numéro de lotB0155485A Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number140500100,140500025,140500010,140505000
Numéro de lotB0153360A Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number140500100,140500025,140500010,140505000
Numéro de lotA0460963 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number140500100,140500025,140500010,140505000
Identifiant produit
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99+ %, pour la biochimie >