Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,85 %, pour la biologie moléculaire, DNAse, RNAse et Pro Code produit.: 10076013
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,85 %, pour la biologie moléculaire, DNAse, RNAse et Pro
Code produit. 10076013
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10076013
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Note relative au nom For molecular biology
Absorbance (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.03 max. at 260nm
Point de fusion >168.5°C
Couleur Blanc
pH 10.0 to 11.7 (5% soln. at 25°C)
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.85%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 5 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear and free of haze
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Biologie moléculaire
Matière insoluble 0.0005% max
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,85 %, pour la biologie moléculaire, DNAse, RNAse et Pro >