Learn More
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
33.06€ - 342.71€
Identifiants chimiques
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
Numéro MDL | MFCD00004679 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10731072
|
Thermo Scientific Acros
424571000 |
100 g | Flacon en plastique |
33.06€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10424521
|
Thermo Scientific Acros
424575000 |
500 g | Flacon en plastique |
102.51€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985281
|
Thermo Scientific Acros
424570025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
342.71€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
Spécification
0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm | |
(40% aq. soln.) (1 cm cell) | |
>168.5°C | |
Blanc | |
99.8% | |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
15, 9951 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 | |
Réactif ACS |
Tris(hydroxymethyl)aminomethane | |
77-86-1 | |
219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg) | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
Authentique | |
(HOCH2)3CNH2 | |
04, 303 | |
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-064-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TY2900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane