Learn More
Chlorhydrate de Tris, solution 1 M (pH 7,0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
27.95€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Tris-HCl |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI : 9754 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10274773
|
Fisher BioReagents
BP1756-100 |
100 ml | Flacon poly |
27.95€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10543145
|
Fisher BioReagents
FLBP1756-500 |
500 mL | Flacon poly |
185.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Chlorhydrate de Tris, solution 1 M (pH 7,0/biol. mol.
Tris est un composant tampon dans les procédures de biologie moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse. Ces solutions à 1 M de chlorhydrate de Tris à pH 7,0 sont pratiques et hautement purifiées.Identifiants chimiques
77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5 | |
121.136 | |
Tris-HCl | |
CHEBI : 9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Spécification
Tris Chlorhydrate | |
77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5 | |
0.96 à 1.04 M | |
Liquide | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
Test de réussite | |
Exempt de protéase | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
Biologie moléculaire |
Solution 1 M, pH 7.0 | |
Sans désignation | |
10 | |
Sans DNase | |
Sans DNase, RNase ni protéases | |
C4H11NO3 | |
Tris-HCl | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI : 9754 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT