Learn More
Tris-HCl, solution 1 M, pH 8,0, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15855478
Tris-HCl, solution 1 M, pH 8,0, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15855478 Tous les produits Thermo Scientific Produits
1 L, Flacon Nalgene
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Code produit. 15855478
Marque: Thermo Scientific J22638.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-HCl
Concentration 1 M
pH 8
Forme physique Solution
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon Nalgene
Poids de la formule 157.6
Qualité Biologie moléculaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot234382 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
Numéro de lot241530 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
Numéro de lot201796 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
Numéro de lot232719 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
Numéro de lot231124 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2023 Catalog NumberJ22638.AP,J22638.AE,J22638.K2
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tris-HCl, solution 1 M, pH 8,0, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals >