Learn More
Tris-Glycine-SDS, 10 X de solution (électrophorèse), Fisher BioReagents™
Code produit. p-29189
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 10051653
Marque: Fisher BioReagents BP13411
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris-Glycine-SDS, solution 10X (électrophorèse)
Tris-Glycine-SDS est couramment utilisé comme tampon dans la SDS-PAGE des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Glycine-SDS
Note relative au nom 10X Solution
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Couleur Sans désignation
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Protéase Protease free
Synonyme TG-SDS
Qualité Électrophorèse
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Base Tris 0,25 M, glycine 1,92 M et 1,0 % (p/v) de SDS.