Learn More
Tris-Glycine, 10 solution X (électrophorèse), bioréactifs Fisher™
68.10€ - 235.19€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris-Glycine |
---|---|
Note relative au nom | 10X Solution |
Couleur | Sans désignation |
CAS | 77-86-1, 56-40-6 |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10746834
|
Fisher BioReagents
BP1306-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE |
68.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10356743
|
Fisher BioReagents
BP1306-4 |
4 L | Poly CUBE |
235.19€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Tris-Glycine est couramment utilisé comme tampon dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide natif.Spécification
Tris-Glycine | |
Sans désignation | |
Liquide | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
Protease free | |
Électrophorèse |
10X Solution | |
77-86-1, 56-40-6 | |
Sans DNase | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
TG | |
Composants :Tris (2 - 3 %) et glycine (13 - 14 %). Base Tris 0,25 M et glycine 1,92 M. |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
- Tris-Glycine 10X Solution
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tris-Glycine, 10 solution X (électrophorèse), bioréactifs Fisher™