Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 10X, pH 7,4, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Description
Tris–EDTA (TE) est utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris-EDTA (TE), 10X Solution |
| Note relative au nom | pH 7.4 |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.4 to 8.1 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| DNase | Sans DNase |
| Filtré à travers | Filtré à l’aide5 d’un filtre de -microns et autoclavé. |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Afficher plus |