Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 1X, pH 7,4, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Code produit. 10031703
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 10031703
Marque: Fisher BioReagents BP2476500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
Tris–EDTA (TE) est systématiquement utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-EDTA
Note relative au nom 1X Solution, pH 7.4
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Couleur Incolore
pH 7.4 to 8.1
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 5 micron.
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Synonyme TE
Qualité Biologie moléculaire