Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 1X, pH 7,4, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
Marque: Fisher BioReagents BP2476-100
19.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21951" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tris–EDTA (TE) est systématiquement utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.Spécification
Tris-EDTA | |
77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
100 mL | |
Filtré au travers d’un filtre de 5 micron. | |
Protease free | |
Biologie moléculaire |
1X Solution, pH 7.4 | |
Incolore | |
Liquide | |
Exempt de DNase | |
Flacon poly | |
TE |