Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, poudre 100X, pH 8,0, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Click to view available options
Quantité:
1 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gagnez du temps et simplifiez la préparation du concentrat de tampon en utilisant la poudre Fisher BioReagents 100X TE - il suffit d’ajouter de l’eau pure
- Chaque paquet de feuilles contient la quantité correcte de poudre pré-pesée pour faire 1 L de tampon TE 100X contenant 1,0 M de Tris-EDTA et 0,1 M d’EDTA
- Testés pour vérifier l’absence de DNase, de RNase et de protéase
- Le tampon TE est systématiquement utilisé pour la resuspension des échantillons d’acides nucléiques
- Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris-EDTA |
| Note relative au nom | 100X Powder |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 Paquets |
| DNase | Sans DNase |
| Conditionnement | Emballage en aluminium |
| Protéase | Protease free |
| Synonyme | TE |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris EDTA 100X Powder
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.