Learn More
Adduit tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium-chloroforme, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10621663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10621663
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52522-40-4
Formule moléculaire C52H43Cl3O3Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 1035.10
Numéro MDL MFCD00075479
Clé InChI LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
CID PubChem 11029508
Nom IUPAC chloroforme ; (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dien-3-one ; Palladium
SMILES [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Point de fusion 131.0°C to 135.0°C
Couleur Noir à violet
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2·CHCl3
Quantité 1 g
Fieser 14,339; 15,353; 16,372; 17,394
Poids de la formule 1035.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform