Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au Tris (TBS, 10 X) pH 7,4
59.30€ - 166.83€
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00132476
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15463479
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K2
1 L
59.30€
1L
15473479
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K3
2 L
92.16€
2L
15483479
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K7
4 L
166.83€
4L
Description
Description
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
250 mM Tris, 27 mM chlorure de potassium, 1,37 M chlorure de sodium, pH 7,4.
Spécification
Identifiants chimiques
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
MFCD00132476
6503
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Spécification
TRIS-buffered saline
10X
Liquide
Odorless
Soluble in water and organic solvents.
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
77-86-1
7.4
C4H11NO3
MFCD00132476
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
6503
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante