Learn More
Tampon TRIS, solution 2M (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. p-29007
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10376933
Marque: Fisher BioReagents BP1759100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tris est un composant tampon dans les procédures de biologie moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse. La solution Tris, 2 M, fournit une solution mère pratique pour la préparation des tampons Tris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris Buffer
Note relative au nom 2M Solution
Couleur Sans désignation
Concentration 1.95 to 2.05 M
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
DNase Sans DNase
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Merck Index 15, 9951
Qualité Biologie moléculaire