Learn More
Tampon TRIS, solution 2M (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10376933
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Tris est un composant tampon dans les procédures de biologie moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse. La solution Tris, 2 M, fournit une solution mère pratique pour la préparation des tampons Tris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris Buffer
Note relative au nom 2M Solution
Couleur Sans désignation
Concentration 1.95 to 2.05 M
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
DNase Sans DNase
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Merck Index 15, 9951
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tris buffer solution 2M