Learn More
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, 1 X de solution, électrophorèse, Fisher BioReagents
43.40€ - 560.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Borate-EDTA
Note relative au nom 1X Solution
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5
Couleur Incolore
pH 8.2 to 8.4
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10754914
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP2430-1
1 L Flacon Nalgene en PE
43.40€
1L
10715684
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP2430-4
4 L Poly CUBE
80.70€
4L
10755104
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP2430-20
20 L Poly CUBE
560.00€
20L
Description
Description
Tris–Borate–EDTA (TBE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
Tris-Borate-EDTA
77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5
8.2 to 8.4
Sans DNase
Protease free
Électrophorèse
1X Solution
Incolore
Liquide
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
TBE
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
  • Tris-borate-EDTA, 1X solution