Learn More
Tris Base (cristaux blancs ou poudre cristalline / triple cristallisée blanche), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Description
Pour la biologie moléculaire sensible, la culture tissulaire et les méthodes d’électrophorèse
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0.05 max. (1M solution) at 280nm |
| Nom chimique ou matériau | Tris Base |
| Note relative au nom | Alcohol-Free |
| CAS | 77-86-1 |
| Point de fusion | 168.5°C |
| Point d’ébullition | 219°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 10.4 |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Afficher plus |