Learn More
TRIS (base), BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15538844 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 15538844
Marque: Avantor J.T.Baker X17105
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS (Base)
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Poids de la formule 121.14
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED