Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 25 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
Flacon poly Nalgene ; 1 L
- Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon à l’aide de la solution tampon TAE 25X Fisher BioReagents, à diluer selon vos besoins
- La solution 25X contient 1 M de tris-acétate et 0,025 M d’EDTA
- Pour préparer une solution 1X, mélangez un volume de solution TAE 10X Fisher BioReagents et 24 volumes d’eau ultra-pure, comme BP2819
- Testés pour vérifier l’absence de DNase, de RNase et de protéase
- Filtrée, autoclavée et testée fonctionnellement pour une utilisation dans les applications d’électrophorèse
- Le TAE est un tampon couramment utilisé pour l’électrophorèse des acides nucléiques dans les gels d’agarose
- Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Tris-Acetate-EDTA |
| Note relative au nom | 25X Solution |
| CAS | 60-00-4, 6850-28-8, 77-86-1, 7732-18-5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| DNase | Sans DNase |
| Filtré à travers | Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. |
| Conditionnement | Flacon Nalgene en PE |
| Protéase | Protease free |
| Synonyme | TAE |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur