Learn More
Tris, 99 à 99,5 %, MP Biomedicals™ Code produit.: 11438361
Tris, 99 à 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11438361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
5 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
10 kg
Code produit. 11438361
Marque: MP Biomedicals 0215217605
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99 to 99.5%
Quantité 5 kg
Poids de la formule 121.14
Forme physique Poudre cristalline
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tris, 99 à 99,5 %, MP Biomedicals™ >