Learn More
Tris(2-cyanoéthyl)phosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813702
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
4023-53-4
C9H12N3P
193.19
CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
77639
3-[bis(2-cyanoéthyl)phosphanyl]propanenitrile
C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
4023-53-4
C9H12N3P
193.19
CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
77639
3-[bis(2-cyanoéthyl)phosphanyl]propanenitrile
C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tris (2-cyanoethyl)phosphine
Point de fusion 97.0°C to 99.0°C
Point d’ébullition 235.0°C (0.9 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 193.19
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris (2-cyanoethyl)phosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P313-Consulter un médecin.