Learn More
TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 8,6, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | TRIS buffer soln. |
Concentration | 0.5 M |
pH | 8.6 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and organic solvents. |