Learn More
TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 7,4, Thermo Scientific™
Code produit. 15455079
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethylene glycol (79.1mg/ml),methanol (26mg/ml),anhydrous ethanol (14.6mg/ml),95% ethanol (22mg/ml),DMF (14mg/ml),acetone (2mg/ml),ethyl acetate (0.5mg/ml),olive oil (0.4mg/ml),chloroform (0.05mg/ml),and alkaline solution.